Läs mer
Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17367659
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17367659 X-Small
17377659 Liten
17387659 Intermediär
17397659 Betydande
17307669 X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17367659 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 62880
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa puderfria, ambidextrösa Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar med pärlformad manschett och texturerade fingertoppar skyddar mot kontaminering av kemiska stänk och mikroorganismrisker samtidigt som de minskar risken för TYPE I och IV handskarrelaterade hudreaktioner.
  • Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar skyddar mot kontaminering av kemikaliestänk och risker för mikroorganismer och ger ett sömlöst skydd när och var det gäller.
  • De puderfria handskarna är idealiska för användning i forsknings- och produktionsanläggningar, biovetenskap och icke-sterila läkemedelstillverkning.
  • Handskarna har ett innovativt tillvägagångssätt som använder en tunn nitrilpolymer med en spetstjocklek på bara 0,07 mm, men med utmärkt draghållfasthet lämplig för rigorös processanvändning.
  • Lätt att ta på, mjuk och bekväm Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar är lämpliga för längre användningstid.
  • Frånvaron av naturgummilatex, svavel och vulkaniseringsmedel* minskar risken för TYPE I och TYPE IV handskrelaterade hudreaktioner, vilket skyddar både bäraren och appliceringen.
  • Precisionstillverkning minskar risken för kontaminering och säkerställer att nitrilhandskarna erbjuder höga nivåer av regelefterlevnad.
  • Manschetter med pärlor och texturerade fingertoppar möjliggör utmärkt hantering av både våta och torra material, och de tvåsidiga handskarna har testats omfattande under stränga förhållanden.
  • Dessutom gör den tunna nitrilkonstruktionen och effektiva förpackningen att de kemikaliebeständiga handskarna kan minska avfallet med upp till 50 %.
  • Finns i flera storlekar: X-Small (62880), Small (62881), Medium (62883), Large (62883), X-Large (62884)
*Inget svavel tillsatt och formulerat utan följande vulkaniseringskemikalier och acceleratorer: Tiuramer, tiazoler, guanidiner och karbamater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 3
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganism- och virusskydd
Accelerator gratis Ja
AQL 1.5
Färg Mörkblå
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Delvis strukturerad
Finger Thickness (English) 1,8 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.18 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 2 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 2 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.05 mm
Längd (engelska) 9,45 tum.
Längd (metrisk) 24 cm