Läs mer
Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar
Beskrivning
- Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar skyddar mot kontaminering av kemikaliestänk och risker för mikroorganismer och ger ett sömlöst skydd när och var det gäller.
- De puderfria handskarna är idealiska för användning i forsknings- och produktionsanläggningar, biovetenskap och icke-sterila läkemedelstillverkning.
- Handskarna har ett innovativt tillvägagångssätt som använder en tunn nitrilpolymer med en spetstjocklek på bara 0,07 mm, men med utmärkt draghållfasthet lämplig för rigorös processanvändning.
- Lätt att ta på, mjuk och bekväm Kimtech™ Opal™ Nitrilhandskar är lämpliga för längre användningstid.
- Frånvaron av naturgummilatex, svavel och vulkaniseringsmedel* minskar risken för TYPE I och TYPE IV handskrelaterade hudreaktioner, vilket skyddar både bäraren och appliceringen.
- Precisionstillverkning minskar risken för kontaminering och säkerställer att nitrilhandskarna erbjuder höga nivåer av regelefterlevnad.
- Manschetter med pärlor och texturerade fingertoppar möjliggör utmärkt hantering av både våta och torra material, och de tvåsidiga handskarna har testats omfattande under stränga förhållanden.
- Dessutom gör den tunna nitrilkonstruktionen och effektiva förpackningen att de kemikaliebeständiga handskarna kan minska avfallet med upp till 50 %.
- Finns i flera storlekar: X-Small (62880), Small (62881), Medium (62883), Large (62883), X-Large (62884)
*Inget svavel tillsatt och formulerat utan följande vulkaniseringskemikalier och acceleratorer: Tiuramer, tiazoler, guanidiner och karbamater.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 3 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425, EN ISO 374-1 Typ B, EN ISO 374-5 Mikroorganism- och virusskydd |
| Accelerator gratis | Ja |
| Användningsområden | Industrial, Laboratory |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Mörkblå |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Finger Thickness (English) | 1,8 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.18 mm |
| Visa mer |