Läs mer
Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandskar, 25 cm, Ambidextrous, Mörk magenta
Produktkod. 17942881
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 90
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
17942881 Betydande Paket med 100
17922881 X-Small Paket med 100
17982871 Liten Paket med 100
17952881 Intermediär Paket med 100
17932881 X-large Paket med 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 17942881 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 62003
Erbjudanden med kort leveranstid
Använd kampanjkoden 29742
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med utökade kemikalier och kemoterapiläkemedel stänkskydd, Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandskar är puderfria, inte gjorda av latex eller silikon och har längre manschettlängd. Manschetter med pärlor och texturerade fingertoppar möjliggör utmärkt hantering i våta och torra förhållanden.
  • Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandskar är byggda för vetenskapen, gjorda för dig och designade för användning i laboratorier, biovetenskapliga tillämpningar och icke-sterila farmaceutiska tillverkningsmiljöer.
  • Dessa avancerade ambidextrous puderfria nitrilhandskar ger sömlöst skydd när och varhelst det behövs.
  • Den optimerade nitrilformuleringen (akrylnitril-butadien) har utökade kemikalier och kemoterapiläkemedelsstänkskydd utan att kompromissa med bärarkomforten.
  • Manschetter med pärlor och texturerade fingertoppar möjliggör utmärkt hantering av både våta och torra material.
  • Dessa handskar har testats omfattande under stränga förhållanden och uppfyller AQL 0.65 för vattentäthet vilket resulterar i låg risk för hål.
  • Pulverfri, inte gjord av latex eller silikon, Kimtech™ Polaris™ Nitrilhandskar är designade för att hålla händerna bekväma och skyddade samtidigt som de säkerställer att forskningsapplikationer kan utföras utan kontaminering.
  • Dessa handskar är betecknade som PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införlivats i brittisk lag och ändrad och är idealiska för användning i applikationer med högre risk, samt är godkända för kontakt med livsmedel.
  • Återvinningsbar genom The RightCycle™ Program där tillgängligt.
Säker efterlevnad: - PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrats; - SV ISO 374-1 Typ B (JKOPT) Kemiskt stänkskydd; - EN 374-4 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier; - SV ISO 374-5 Mikroorganism- och VIRUSskydd; - ASTM D6978 Stänkskydd för kemoterapiläkemedel; - ISO 10993 Biokompatibilitet; - Livsmedelskontakt godkänd
Kimberly-Clark Professional™ personlig skyddsutrustning är endast avsedd för yrkesmässig användning och måste användas i enlighet med alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar och standarder utöver alla användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Det är viktigt att alla produktanvändarinstruktioner och lagar och förordningar om användningen av varje produkt följs för att produkten ska hjälpa till att skydda bäraren. Felaktig användning av personlig skyddsutrustning kan leda till skada, sjukdom eller dödsfall. För korrekt produktval och användning bör individer söka råd om arbetsmiljö och säkerhet från en lämpligt kompetent person.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrad
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Lab, Industriell
AQL 0.65
Färg Lila
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,7 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.12 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Betydande
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.09 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Längd (metrisk) 25 cm