Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandskar, 30 cm, Ambidextrous, Mörk Magenta
Description
- Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandskar är byggda för vetenskapen, gjorda för dig och designade för användning i laboratorier, biovetenskapliga tillämpningar och icke-sterila farmaceutiska tillverkningsmiljöer.
- Dessa avancerade ambidextrous puderfria nitrilhandskar ger sömlöst skydd när och varhelst det behövs.
- Den optimerade nitrilformuleringen (akrylnitril-butadien) har utökade kemikalier och kemoterapiläkemedelsstänkskydd utan att kompromissa med bärarkomforten.
- Manschetter med pärlor och texturerade fingertoppar möjliggör utmärkt hantering av både våta och torra material.
- Dessa handskar har testats omfattande under stränga förhållanden och uppfyller AQL 0.65 för vattentäthet vilket resulterar i låg risk för hål.
- Pulverfri, inte gjord av latex eller silikon, Kimtech™ Polaris™ Xtra Nitrilhandskar har också förlängd manschettlängd för extra handledsskydd och är designade för att hålla händerna bekväma och skyddade samtidigt som de säkerställer att forskningsapplikationer kan utföras utan kontaminering.
- Dessa handskar är betecknade som PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införlivats i brittisk lag och ändrad och är idealiska för användning i applikationer med högre risk, samt är godkända för kontakt med livsmedel.
- Återvinningsbar genom The RightCycle™ Program där tillgängligt.
Säker efterlevnad: - PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 och förordningen 2016/425 som införts i brittisk lag och ändrats; - SV ISO 374-1 Typ B (JKOPT) Kemiskt stänkskydd; - EN 374-4 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier; - SV ISO 374-5 Mikroorganism- och VIRUSskydd; - ASTM D6978 Stänkskydd för kemoterapiläkemedel; - ISO 10993 Biokompatibilitet; - Livsmedelskontakt godkänd
Kimberly-Clark Professional™ personlig skyddsutrustning är endast avsedd för yrkesmässig användning och måste användas i enlighet med alla tillämpliga hälso- och säkerhetslagar och standarder utöver alla användarinstruktioner, varningar och begränsningar som medföljer varje produkt. Det är viktigt att alla produktanvändarinstruktioner och lagar och förordningar om användningen av varje produkt följs för att produkten ska hjälpa till att skydda bäraren. Felaktig användning av personlig skyddsutrustning kan leda till skada, sjukdom eller dödsfall. För korrekt produktval och användning bör individer söka råd om arbetsmiljö och säkerhet från en lämpligt kompetent person.
Specifications
Specifications
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | PPE Cat III according to Regulation (EU) 2016/425 and the Regulation 2016/425 as brought into UK law and amended |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Laboratory, Industrial |
| AQL | 0.65 |
| Färg | Purple |
| Disponibel | Single-use |
| Exteriör finish | Fingertip Textured |
| Fingertjocklek (engelska) | 7.5 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.19 mm |
| Latexfri | Yes |
| Show More |