Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Processtorkare
Produktkod. 10531163 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Lager:
1-lagers
2-lagers
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tum)
38 x 34 cm (15 x 13,4 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Lager Färg Mått (L x B) Förpackningsstorlek
10531163 2-lagers Blått 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tum) Paket med 160
10748444 1-lagers Vitt 38 x 34 cm (15 x 13,4 tum) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10531163 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7644
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för specifika uppgifter i kontrollerade områden. Kimtech™ Process Wipers är idealiska för upprepad, luddfri rengöring.
  • Idealisk för upprepad, luddfri rengöring med kemikalier och lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Processtorkare
Längd (engelska) 1 fot 16,9 cm
Längd (metrisk) 33 cm
Bredd (engelska) 16,8 tum
Bredd (metrisk) 23.5 cm
Material Polypropen
Färg Blått
Mått (L x B) 30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tum)
För användning med (applikation) Upprepad rengöring med kemikalier och lösningsmedel, utan att lämna ludd
Lager 2-lagers