Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Processtorkare
Produktkod. p-8000652 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Lager:
1-ply
2-ply
Färg:
Blått
Vitt
Mått (L x B):
30,7 x 42,6 cm (12,1 x 16,8 tum)
38 x 34 cm (15 x 13,4 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 160
Varje
Produktkod. 10748444
Brand: Kimberly-Clark™ 7643
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för specifika uppgifter i kontrollerade områden. Kimtech™ Process Wipers är idealiska för upprepad, luddfri rengöring.
  • Idealisk för upprepad, luddfri rengöring med kemikalier och lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Processtorkare
Längd (engelska) 13,77 tum.
Längd (metrisk) 35.5 cm
Bredd (engelska) 13,6 tum
Bredd (metrisk) 35.5 cm
Material Polypropen
Färg Vitt
Mått (L x B) 38 x 34 cm (15 x 13,4 tum)
För användning med (applikation) Upprepad rengöring med kemikalier och lösningsmedel, utan att lämna ludd
Lager 1-ply