Läs mer
Kimtech™ A5 sterila renrumsöverkläder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11328041
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11328041 2X-large Paket med 25
11388031 Liten Paket med 25
11398031 Intermediär Paket med 25
11308041 Betydande Paket med 25
11318041 X-large Paket med 25
11338041 3X-large Paket med 25
11348041 4X-stor Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11328041 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 88804
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6667.50 SEK
    3500.77 SEK / Paket med 25
    Save 3166.73 SEK
    47% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-10-2026
Sterila renrumsoveraller med innovativa Clean-Don™ teknik för enklare aseptisk påtagning. Kimtech™ A5 steril renrumsoverall lämplig för EU GMP ISO 5 Grade A sterila renrum, overallerna är individuellt vakuumförpackade och tillverkade av lätt och andningsbart tyg.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 (EU)
  • Typ 5 och 6 certifierade
  • Intyg om överensstämmelse och sterilitet genom lott tillgängligt online
  • Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier
  • Med avancerad Clean-Don™ teknologi för snabb, enkel och följsam aseptisk påtagning
  • Tillverkad av låg ludd som andas SMS tyg med en tygliknande känsla
  • Kontamineringsskydd säkerställs genom högkvalitativt sterilitetssäkrat material med säkra band
  • Individuellt vakuumförpackad och effektivt dubbelpåsad för att spara utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek 2X-large
Material SMS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Kragade
Huva typ Avhuva
Förslutningstyp Dragkedja fram med knäppning i nacken
Sömtyp Sydd
Sterilitet Sterila
Motstånd Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 13034:2005 - Begränsat stänkskydd, EN ISO 13982-1:2004 - Partikelskydd, CE CAT III, Kategori III PPE - CE Complex
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)