Läs mer
Kimtech™ A5 sterila renrumsöverkläder
Produktkod. p-7161478
Change view
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11388031 Liten Paket med 25
11398031 Intermediär Paket med 25
11308041 Betydande Paket med 25
11318041 X-large Paket med 25
11328041 2X-large Paket med 25
11338041 3X-large Paket med 25
11348041 4X-stor Paket med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11388031 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 88800
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sterila renrumsoveraller med innovativa Clean-Don™ teknik för enklare aseptisk påtagning. Kimtech™ A5 steril renrumsoverall lämplig för EU GMP ISO 5 Grade A sterila renrum, overallerna är individuellt vakuumförpackade och tillverkade av lätt och andningsbart tyg.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425 (EU)
  • Typ 5 och 6 certifierade
  • Intyg om överensstämmelse och sterilitet genom lott tillgängligt online
  • Lämplig för användning inom EU GMP ISO 5 Klass A sterila renrumsmiljöer och laboratorier
  • Med avancerad Clean-Don™ teknologi för snabb, enkel och följsam aseptisk påtagning
  • Tillverkad av låg ludd som andas SMS tyg med en tygliknande känsla
  • Kontamineringsskydd säkerställs genom högkvalitativt sterilitetssäkrat material med säkra band
  • Individuellt vakuumförpackad och effektivt dubbelpåsad för att spara utrymme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrums-overaller
Storlek Liten
Kön Unisex
Material SMS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Elastisk
Hals stil Kragade
Huva typ Avhuva
Förslutningstyp Knäppa
Sömtyp Sydd
Sterilitet Sterila
Motstånd Hold (Håll)
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN 13034:2005 - Begränsat stänkskydd, EN ISO 13982-1:2004 - Partikelskydd, CE CAT III, Kategori III PPE - CE Complex
Latexfri Ja
Antal fickor Hold (Håll)
Renrumsklass Class 100 (ISO 5)