Läs mer
Kimtech™ A8 rena hängselbyxor
Beskrivning
- Högpresterande kemikaliebeständigt tyg
- Innovativt, ultralätt tyg: 45 gsm
- Andas
- Mycket bekväm
- Komprimerad förpackning för att spara utrymme i klädrummet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrums-overaller |
| Storlek | 3X-large |
| Kön | Unisex |
| Material | SMS |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Midja stil | Elastisk |
| Ankel stil | Elastisk |
| Manschettstil | Tumslinga |
| Hals stil | Kragade |
| Visa mer |