Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A8 Clean Overall
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-6976004
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15538881
Brand: Kimtech™ 47691
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Upprätthålla ISO 7 klass C eller högre renrumsmiljöer med andningsbar, ultralätt overall. Kimtech™ A8 Clean Overalls är gjorda av ett högpresterande, kemikaliebeständigt tyg och kommer i komprimerad förpackning för att spara utrymme i klädrummet.
  • Högpresterande kemikaliebeständigt tyg
  • Innovativt, ultralätt tyg: 45 gsm
  • Andas
  • Mycket bekväm
  • Komprimerad förpackning för att spara utrymme i klädrummet
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek Liten
Material SMS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Krage
Huva typ Utan huvor
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Krage typ Stående
Certifikat och efterlevnad PPE Cat III Typ 5/6 (Skydd mot partiklar/begränsat stänkskydd), EN1149-1:1995 Antistatiskt plagg
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer