Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ M3 Ansiktsmasker i veckstil med knytband
:
Inkluderar: Mjuka slipsar
Beskrivning
- Utmärkt bakterie- och partikelfiltrering för att undvika kontaminering.
- Ytterskikt av polyetenfilm med låg ludd.
- Latex och silikonfri.
- Lämplig för användning i ISO 3 eller högre renrum.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polyeten |
| Storlek | Universell |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Plisserad |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I, Endast industriell användning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtereffektivitet | 3,0 mikron |
| Visa mer |