Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ M3-certifierad ansiktsmask i påsestil
:
Stil: Påse, Material: Polypropen
Beskrivning
- Utmärkt bakterie- och partikelfiltrering för att undvika kontaminering.
- Lämplig för användning i ISO 3 eller högre renrumsmiljöer och laboratorier, och försedda med teknisk information för att påvisa regelefterlevnad.
- Tillgänglig som vita, icke-sterila ansiktsmasker med anknäbbspåse med säkra och två bekväma stickade pannband och gapskydd för skyddande halstäckning.
- Tillverkad av ett skydd Bicosof™ innertyg med en konsekvent tätning för att minska imma och bibehålla tydlig sikt.
- Innehåller ingen naturgummilatex eller silikon, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
- Maskerna tillhandahålls i en enda universell storlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | Polypropen |
| Storlek | Universell |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Stil | Påse |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001, CE CAT I, Endast industriell användning |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Filtereffektivitet | 3,0 mikron |
| Visa mer |