Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Ren W4 torkare
Produktkod. p-200080451 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Mått (L x B):
30.4 x 30.4 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 12685606
Brand: Kimberly-Clark™ 7605
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa dukar för torr avtorkning av kritisk utrustning och ytor inom läkemedelsindustrin, högteknologisk bioteknik, medicinteknisk industri och livsmedelsindustri. Kimtech™ W4 Wipers är lämpliga för ISO Klass 4 eller högre renrumsmiljöer. Dubbla påsar med fodral.
Torkare är termiskt bundna utan lim eller bindning och raka, rena, knivskurna kanter för att minimera ludd.
  • Låg ludd, 100 % polypropylen vita basark
  • Beständig mot syra, bas och lösningsmedel
  • Idealisk för läkemedel, högteknologisk bioteknik, medicintekniska produkter och livsmedelsindustrin
  • Lämplig för ISO Klass 4, eller högre, renrumsmiljöer
  • 100 ark
  • Dubbelpåsad med fodral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumstorkare
Längd (engelska) 12,5 tum
Längd (metrisk) 32.7 cm
Bredd (engelska) 12,4 tum
Bredd (metrisk) 32.7 cm
Material Återvunnet mjukpapper
Färg Vitt
Mått (L x B) 30.4 x 30.4 cm
Förpackningsmängd 100 ark x 5 påsar (500 totalt)