Läs mer
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Ambidextra handskar
Produktkod. 11819620
Change view
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11819620 X-Small Paket med 50
11839610 Liten Paket med 50
11829620 Intermediär Paket med 50
11839620 Betydande Paket med 50
11849620 X-large Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11819620 Leverantör Kimtech™ Leverantörsnummer 97610
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder det högsta skyddet av alla Kimtech™ handskar, Purple Nitrile™ Xtra™ Handskarna är extra långa och latex-, silikon- och puderfria. De antistatiska handskarna har texturerade fingertoppar och manschetter med pärlor för att säkerställa styrka och känslighet.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425,
  • SV ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Kemiskt stänkskydd,
  • EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier,
  • SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
  • Matkontakt godkänd
  • Branschledande extra långa handskar som erbjuder oöverträffat skydd, renhet och kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har bättre skydd mot ett bredare spektrum av kemikalier, inklusive cellgifter.
  • Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, och ambidextrösa.
  • Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
  • Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
  • Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certifierad, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Mikroorganismskydd, 0120, Kategori III PPE - CE Complex
Accelerator gratis Ja
Användningsområden Industrial, Laboratory
AQL 0.65
Färg Lila
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 6,3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidexter
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 5,5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek X-Small
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 5,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Handske manschettstil Pärlstav
Modell 97610
Draghållfasthet Efter åldrande: 21, före åldrande: 21
Längd (engelska) 11,81 tum
Längd (metrisk) 30 cm