Läs mer
Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Ambidextra handskar
Beskrivning
Säker efterlevnad:
- PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425,
- SV ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Kemiskt stänkskydd,
- EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier,
- SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
- Matkontakt godkänd
- Branschledande extra långa handskar som erbjuder oöverträffat skydd, renhet och kvalitet.
- Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har bättre skydd mot ett bredare spektrum av kemikalier, inklusive cellgifter.
- Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, och ambidextrösa.
- Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
- Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
- Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certifierad, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Mikroorganismskydd, 0120, Kategori III PPE - CE Complex |
| Accelerator gratis | Ja |
| Färg | Lila |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 6,3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.16 mm |
| Latexfri | Ja |
| Material | Nitril |
| Palm Thickness (English) | 5,5 mil. |
| Visa mer |