Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ Purple Nitrile™ Xtra™ Ambidextrous handskar
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7161483
Storlek:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11819620
Brand: Kimtech™ 97610
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Erbjuder det högsta skyddet av alla Kimtech™ handskar, Purple Nitrile™ Xtra™ Handskarna är extra långa och latex-, silikon- och puderfria. De antistatiska handskarna har texturerade fingertoppar och manschetter med pärlor för att säkerställa styrka och känslighet.
Säker efterlevnad:
  • PPE Cat III enligt förordning (EU) 2016/425,
  • SV ISO 374-1:2016 Typ B (JKT) Kemiskt stänkskydd,
  • EN 374-4:2003 Beständighet mot nedbrytning av kemikalier,
  • SV ISO 374-5:2016 Mikroorganism- och VIRUSskydd
  • Matkontakt godkänd
  • Branschledande extra långa handskar som erbjuder oöverträffat skydd, renhet och kvalitet.
  • Nitrilkonstruktion resulterar i produkter som är starkare och slankare än latexhandskar och har bättre skydd mot ett bredare spektrum av kemikalier, inklusive cellgifter.
  • Handskar är antistatiskt testade för att skydda bäraren och utrustningen, och ambidextrösa.
  • Texturerade fingertoppar förbättrar greppet och den taktila känsligheten för säkrare och effektivare processer.
  • Manschetter med pärlor ger handskarna styrka, minskar risken för att de går sönder och ökar deras hållbarhet, samtidigt som de minskar nedrullningen för lättare på- och avtagning.
  • Innehåller ingen naturgummilatex, silikon eller puder, vilket minskar risken för hudirritation för bäraren.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001, Food Contact Certified, EN 374-1:2003, EN 374-2: 2003 Microorganisms Protection, 0120, Category III PPE - CE Complex
Accelerator gratis Yes
Färg Purple
Disponibel Single-use
Exteriör finish Fingertip Textured
Fingertjocklek (engelska) 6.3 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.16 mm
Hand Ambidextrous
Latexfri Yes
Material Nitrile
Palmtjocklek (engelska) 5.5 mil
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Pulveriserad Powder Free
Produkttyp Nitrile Examination Glove
Storlek X-Small
Sterilitet Non-sterile
Tjocklek (engelska) 5.5 mil
Tjocklek (metrisk) 0.14 mm
Handske manschettstil Beaded
Modell 97610
Draghållfasthet After Aging: 21, Before Aging: 21
Längd (engelska) 11.81 in.
Längd (metrisk) 30 cm