Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech Science™ Delikat Task Wipes
Produktkod. 15402680 Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Change view
Mått (L x B):
20,5 x 20 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 15
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
15402680 20,5 x 20 cm Paket med 15
1 options
Produktkod. 15402680 Leverantör Kimberly-Clark™ Leverantörsnummer 7558
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger högpresterande rengöring i laboratoriet. Kimtech Science™ Delicate Task Wipes är lämpliga för ISO Klass 4 eller högre laboratoriemiljöer.
  • Idealisk för rengöring av ömtåliga glas, instrument och ytor/delar
  • Med flerskiktad absorptionsförmåga och låg luddhalt för intrikat dammning
  • Dispenseras från ett POP-UP Box flexibelt system, för hygien och kontrollerad åtkomst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Light-duty Industrial Wiper
Längd (engelska) 9.448 in.
Längd (metrisk) 40.1 cm
Bredd (engelska) 9.448 in
Bredd (metrisk) 24 cm
Material Syntetfiber
Disponibel Engångsbruk
Mått (L x B) 20,5 x 20 cm
Förpackningsmängd 15 x 200 ark
Lager Multi Ply