Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ WetTask™ DS Torkare
Beskrivning
- Ger ett lufttätt system för upprepad användning med förindränkta trasor
- Kontrollerar kostnader och förbättrar säkerheten genom att minska spill, maximerar effektivitet och produktivitet
- För infektionskontroll i hektiska vårdmiljöer och resistent mot mögel och bakterier
- Kompatibel med en rad mobila eller monterade dispenseringssystem för att hjälpa till att kontrollera användningen och minska svinnet
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Specialtorkare |
| Längd (engelska) | 10,43 tum. |
| Längd (metrisk) | 39.1 cm |
| Bredd (engelska) | 19,7 tum |
| Bredd (metrisk) | 26.4 cm |
| Material | Syntetfiber |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 30,4 x 15,2 cm |
| Formatera | Rulla |
| För användning med (applikation) | Perfekt för infektionskontroll i hektiska vårdmiljöer |
| Visa mer |