Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ DS Wipes för lösningsmedel
:
Vitt
Beskrivning
- DS torkservetter för lösningsmedel erbjuder en torklösning utformad för att rengöra och desinficera utan spray
- Återfyllningsbar, lufttät behållare rymmer dessa hygieniska torrservetter som du kan lägga till din valda kemikalie eller desinfektionsmedel - förbättrar säkerheten genom att minska risken för spill och hjälper till att kontrollera kostnaderna
- idealisk för optimal infektionskontroll i vårdmiljöer
- Kompatibel för långvarig, helt mättad användning med perättiksyra, väteperoxid, metyletylketon, isopropanol, aceton, blekmedel (natriumhypoklorit) och quats (kvartära ammoniumföreningar)
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för utspädning, applicering och kontakttid
- Dessa industriella engångsservetter mäter vardera 15,2 cm (L) x 30,4 cm (B)
- 12 rullar x 55 vita rengöringsservetter (660 totalt) och 1 behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industrial Wipe |
| Längd (engelska) | 11,02 tum. |
| Längd (metrisk) | 48 cm |
| Bredd (engelska) | 13 tum |
| Bredd (metrisk) | 23.9 cm |
| Material | AIRFLEX tyg |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 55 x 12 rullar (60 totalt) |
| Sterilitet | Icke-steril |