Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Wettask™ Systemservetter för lösningsmedel
Beskrivning
- Dessa industritorkare levereras i ett torkarrullformat för snabb och enkel påfyllning
- Kompatibel med Kimtech™ Wettask™ rulltorkare dispenser hink (produktkod 7919)
- Varje enskild rengöringsservett är 31,7 cm (L) x 30,5 cm (B)
- 6 påfyllningsförpackningar x 60 ark, vit (360 totalt)
- Avancerad Hydroknit™ teknologin säkerställer att torkarna är starka och absorberar snabbt
- De Kimtech™ Wettask™ Systemets unika självstängande lock minskar arbetarnas exponering för skadliga VOC genom att hålla systemet stängt hela tiden, vilket hjälper till att förbättra säkerheten genom att minska spill
- idealisk för industriella miljöer, denna torkarrulle är idealisk där hygien och säkerhet är av avgörande betydelse
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Industrial Wipe |
| Längd (engelska) | 12,2 tum |
| Längd (metrisk) | 48 cm |
| Bredd (engelska) | 12,4 tum |
| Bredd (metrisk) | 32 cm |
| Material | Återvunnet mjukpapper |
| Färg | Vitt |
| Förpackningsmängd | 60 x 6 refillbackar (360 totalt) |
| Sterilitet | Icke-steril |