Läs mer
KIN1148, MedChemExpress
Produktkod. 16490949
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16490949 1 mg 1mg
16486387 5 mg -
16474736 100 mg -
16460047 50 mg 50mg
16423658 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16490949 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101950
MedChemExpress KIN1148, a small-molecule IRF3 agonist, is a novel influenza vaccine adjuvant found to enhance flu vaccine efficacy.
KIN1148, a small-molecule IRF3 agonist, is a novel influenza vaccine adjuvant found to enhance flu vaccine efficacy.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KIN1148
Fysisk form Solid
CAS 1428729-56-9
Färg Yellow
Kvantitet 1 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H11N3OS2
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (276.67 mM)
LEDER O=C(NC1=NC2=CC=C3C(N=CS3)=C2S1)C4=CC5=C(C=C4)C=CC=C5
Molekylvikt (g/mol) 361.44
Formel vikt 361.44
Procent renhet 98.0%