Läs mer
Thermo Scientific™ Kinasbuffert II (5X)
Produktkod. 15473059
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15473059 250 ml 250ml
15463059 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15473059 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer J60269.AK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
För cellulära och molekylära biologitillämpningar
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
  • Formulering: 100 mM MOPS, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM betaglycerofosfat och 5 mM natriumortovanadat, pH 7,4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kinasbuffert II (5X)
Fysisk form Vätska
Kvantitet 250 ml
Formulering 100 mM MOPS, 50 mM magnesiumacetat, 5 mM DTT 5, 5 mM EDTA, 25 mM betaglycerofosfat och 5 mM natriumortovanadat, pH 7,4
Endast för forskning