Läs mer
Invitrogen™ Kinasbuffert S (5X)
Produktkod. 11535386
Change view
Kvantitet:
4 ml
Förpackningsstorlek:
4ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11535386 4 ml 4ml
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11535386 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV5213
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kinasbuffert S (5X)
Kinase-buffert som har specialoptimerats för användning med LRRK2- och LRRK2-mutanter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kinasbuffert S
Koncentration 5X
För användning med (utrustning) LRRK2 och LRRK2 mutanter
Fysisk form Vätska
Kvantitet 4 ml
Inkluderar 5X Kinase Buffer S kan skickas fryst eller i rumstemperatur. Den bör förvaras i rumstemperatur (20–30 °C).