Läs mer
Kinase Quench Buffer
Produktkod. 10033343
Change view
Kvantitet:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10033343 1 ml Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10033343 Leverantör Invitrogen Leverantörsnummer P2825
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Kinase Quench Buffer
Kinase Quench Buffer (500 mM EDTA) är en viktig komponent för kinasanalyser med LanthaScreen™ teknologi. Kinase Quench Buffer används för att stoppa kinasreaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kinase Quench Buffer
Fysisk form Vätska
Kvantitet 1 ml
Inkluderar Kinase Quench Buffer (500 mM EDTA i vatten) kan levereras fryst eller i rumstemperatur. Förvara i rumstemperatur (20–30 °C).