Läs mer
Invitrogen™ Kinase Tracer 1710, 25μ M
Produktkod. 10468468 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10468468 25μ L Varje
1 options
Produktkod. 10468468 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer PV6088
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Alexa Fluor™ Kinase Tracer 1710 detekteras genom tillsats av en Eu-märkt anti-tag-antikropp.
  • Excitation/Emission (nm): 340/615, 665
  • Etikett eller färgämne: Alexa Fluor™ 647
  • Målenzym: Kinaser (flera)
  • Validerade kinaser: PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3
  • I den LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, bindning av en Alexa Fluor™ konjugat eller spårämne såsom Kinase Tracer 1710 till ett kinas detekteras genom tillsats av en Eu-märkt anti-tag-antikropp. Bindning av spårämnet& antikropp mot ett kinas resulterar i en hög grad av FRET, medan förskjutning av spårämnet med en kinashämmare resulterar i en förlust av FRET. Till skillnad från många kinasaktivitetsanalyser är denna analys en enkel blandning och läsanalys, utan utvecklingssteg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Analysera Kinasbindningsanalys
Analysinträde Biokemisk bindning/kinetisk
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Excitation/Emission 340/615, 665
För användning med (applikation) TR-FRET
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Formatera 384-brunnars tallrik
Etikett eller färgämne Alexa Fluor™ 647
Kvantitet 25μ L
Avläsning Kinetic (Kinetisk)
Frakt skick Torr is
Målinträde ABL1 G250E, ABL1 E255K, ABL1 Y253F, ABL1, PIK3CA/PIK3R1, WNK3
Typ Kinase Tracer
Validerade kinaser PIK3CA, ABL1, ABL1 E255K, ABL1 G250E, ABL1 Y253F, WNK3