Läs mer
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 178, 25μ M
Produktkod. 10340074
Change view
Kvantitet:
25μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10340074 25μ L Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10340074 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer PV5593
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
I den LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, bindning av en Alexa Fluor™ konjugat eller spårämne såsom Kinase Tracer 178 till ett kinas detekteras genom tillsats av en Eu-märkt anti-tag-antikropp.
I den LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, bindning av en Alexa Fluor™ konjugat eller spårämne såsom Kinase Tracer 178 till ett kinas detekteras genom tillsats av en Eu-märkt anti-tag-antikropp. Bindning av spårämnet& antikropp mot ett kinas resulterar i en hög grad av FRET, medan förskjutning av spårämnet med en kinashämmare resulterar i en förlust av FRET. Till skillnad från många kinasaktivitetsanalyser är denna analys en enkel blandning och läsanalys, utan utvecklingssteg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Produktlinje LanthaScreen
Mål Kinaser (flera)
För användning med (applikation) TR-FRET
Analysera Kinasbindningsanalys
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C.
Analysinträde Biokemisk bindning/kinetisk
Etikett eller färgämne Alexa Fluor 647
Produkttyp Kinase Tracer
Kvantitet 25μ L
Formatera 384-brunnars platta
Avläsning Kinetic (Kinetisk)
Frakt skick Torr is
Målinträde PTK6, DDR2, BMPR1A, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, ACVR1B, WNK2, TEC , DDR1, EPHB4, ERBB4, KIT V654A, TGFBR1, NLK, TGFBR2, EPHB3, BRAF V599E, BRAF, ACVR2B, ACVR2A