Läs mer
Invitrogen™ Kinase Tracer 199, 25μ M
Beskrivning
- Färg: Far-Red
- Excitation/Emission (nm): 340/665
- Etikett eller färgämne: Alexa Fluor™ 647
- Målenzym: Kinaser (flera)
- Validerade kinaser: EGFR T790M L858R, EPHB4, KIT V654A, MAPK9 (JNK2), RIPK2
- I den LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, bindning av en Alexa Fluor™ konjugat eller spårämne såsom Kinase Tracer 199 till ett kinas detekteras genom tillsats av en Eu-märkt anti-tag-antikropp. Bindning av spårämnet& antikropp mot ett kinas resulterar i en hög grad av FRET, medan förskjutning av spårämnet med en kinashämmare resulterar i en förlust av FRET. Till skillnad från många kinasaktivitetsanalyser är denna analys en enkel blandning och läsanalys, utan utvecklingssteg.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Kinasbindningsanalys |
| Analysinträde | Biokemisk bindning/kinetisk |
| Färg | Långt-röd |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Excitation/Emission | 340/665 |
| För användning med (applikation) | TR-FRET |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 647 |
| Kvantitet | 25μ L |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |