Läs mer
Kinematica Polytron™ Homogenizer Generator Tool
Produktkod. 11837194 Handla allt Kinematica Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Polytron™ generatorer
Produktkod. För användning med (utrustning)
11837194 Polytron™ generatorer
1 options
Produktkod. 11837194 Leverantör Kinematica Leverantörsnummer 11090010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2245.00 SEK
    1917.90 SEK / Paket med 1
    Save 327.10 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 04-02-2027
Designad för snabb och enkel service av Polytron™ generatorer.
  • Passar alla Polytron™ generatorer mellan 5 och 60 mm
  • Precision gjord av skickliga schweiziska hantverkare
Specifikationer
Beskrivning Homogeniseringsverktyg
För användning med (applikation) Byte av rotorer på homogenisatorer
För användning med (utrustning) Polytron™ generatorer