Läs mer
Kinematica Polytron™ 2500E Homogenisator
Produktkod. 10785812 Handla allt Kinematica Produkter
Spänning:
230 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10785812
Brand: Kinematica 11010055
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
  • upport stativ
Kräver
Generatorer (säljs separat; se Polytron Tillbehör)
Mångsidiga enheter kombinerar kvalitet, bekvämlighet och hög prestanda för snabb, reproducerbar provbearbetning och konsekvent prov-till-prov enhetlighet
  • Variabel hastighetskontroll
  • För tung användning
  • Höghastighetsmotor med hög prestanda
  • Stativ ingår
  • Mjukstartmotor förhindrar stänk och provförlust
  • Snabbkoppling: byt generator med en hand
  • Acceptera ett brett utbud av rostfritt stål Polytron generatorer (beställ separat)
Pulverisering av växt- och djurvävnader, spannmål och frön; jordutvinningar; DNA/RNA-extraktioner, Karl Fischer provförberedelser, toxikologi och livsmedelsvetenskap
Specifikationer
Spänning 230 V
Modell PT 2500 E