Beskrivning
Denna ergonomiska handhållna homogenisator är lätt och därför idealisk för snabb vändning av mindre provvolymer. För provvolymer 0,05 ml till 250 ml.
- Enkel manövrering med på/av-knapp och hastighetskontroll
- Intelligent variabel hastighetskontroll för lång livslängd på utrustningen
- Drift med låg ljudnivå
- Höjdjusterbart stativ (finns som tillval)
- Enkel rengöring
- Minsta storlek på partiklar/droppar eftersom exakt analys kräver homogena prover
- Effektiv provberedning eftersom snabb dispergering sparar tid
- Utmärkt för allmänna homogeniseringstillämpningar, dispersioner, suspensioner, emulsioner, cellnedbrytningar och mer
- Universalmotor med kolborstar
- 80% relativa max. fukt under lagring/drift
- IP-skyddsklass IP 20
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Drivenhet |
| Hastighet | 0 till 25 000 rpm |
| Wattal | 100 W |
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Volymintervall (metriskt) | 0,05 till 250 ml |
| Längd (metrisk) | 220 mm |
| Bredd (metrisk) | 55 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för pulverisering av växt- och djurvävnad, spannmål och frön, jordextraktion, DNA/RNA-extraktion, Karl Fischer Provförberedelser, toxikologi och livsmedelsvetenskap |
| Modell | PT 1200E |
| Temperaturområde (metriskt) | 0 °C till 40 °C |
| Visa mer |