Läs mer
Kinematica Polytron™ Standard spridningsaggregat
Produktkod. 10364972 Handla allt Kinematica Produkter
För användning med (utrustning):
PT 1200 E, PT 1300 D och PT 2500 E
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10364972
Brand: Kinematica 11030042
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kinematica Polytron Standardspridningsaggregat, bottentyp: Sågtand, diameter: 12 mm, för användning med: PT 1200 E, PT 1300 D och PT 2500 E, längd: 157 mm, rostfritt stål, provvolym: 2 till 250 ml
Specifikationer
Produkttyp Standard spridningsaggregat
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Volymintervall (metriskt) 2 till 250 ml
Diameter (metrisk) 12 mm
Längd (metrisk) 157 mm
Material Rostfritt stål
Nedre typ Sågtand
För användning med (utrustning) PT 1200 E, PT 1300 D och PT 2500 E