Läs mer
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Produktkod. 15865524
Encompass_Preferred
Change view
Porositet:
5 μm
10 μm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porositet Diameter (metrisk) Yttre unitSize
15865524 5 μm 15 mm Paket med 20
15885534 5 μm 35 mm Paket med 20
15875524 10 μm 15 mm Paket med 20
15895534 10 μm 35 mm Paket med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15865524 Leverantör Diba Leverantörsnummer 006FR1505
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Specifikationer
Diameter (engelska) Frit 0.5 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.5 in.
Diameter (metrisk) Frit 15 mm
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
För användning med (utrustning) Empty Glass Chromatography Columns
Material PTFE
Porositet 5 μm
Storlek 15 mm
Typ Universal Frit