Läs mer
Diba Omnifit™ Frits för kromatografikolonner
Beskrivning
Ersättningar frits finns i PTFE eller PE och i olika porstorlekar, vilket gör att du kan välja de mest lämpliga bäddstöden för din applikation.
Matcha kolumn-ID för att välja rätt frit.
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Frit | 1,3 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,3 tum |
| Diameter (metrisk) Frit | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 35 mm |
| För användning med (utrustning) | Tomma glaskromatografikolonner |
| Material | PTFE |
| Porositet | 10 μm |
| Storlek | 35 mm |
| Typ | Universell Frit |