Läs mer
Diba Omnifit™ Frits for Chromatography Columns
Produktkod. p-4707039
Encompass_Preferred
Porositet:
5 μm
10 μm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
35 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 20
Produktkod. 15865524
Brand: Diba 006FR1505
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Select from a variety of porosities for your media and chemistry
Replacement frits are available in PTFE or PE and in a range of pore sizes, enabling you to select the most appropriate bed supports for your application.
Match the column ID to select the correct frit.
Specifikationer
Diameter (engelska) Frit 0.5 in.
Diameter (engelska) Yttre 0.5 in.
Diameter (metrisk) Frit 15 mm
Diameter (metrisk) Yttre 15 mm
För användning med (utrustning) Empty Glass Chromatography Columns
Material PTFE
Porositet 5 μm
Storlek 15 mm
Typ Universal Frit
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.