Läs mer
Kinesore, MedChemExpress
Beskrivning
Kinesore is an inhibitor of the KLC2-SKIP Interaction.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kinesore |
| CAS | 363571-83-9 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16Br2N4O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 125 mg/mL (233.14 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(N/N=C/C1=C(C)N(C2=CC=CC([N+]([O-])=O)=C2)C(C)=C1)C3=CC(Br)=C(O)C(Br)=C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 536.17 |
| Formel vikt | 536.17 |
| Visa mer |