Läs mer
MedChemExpress Kinetensin
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 99.21% |
| CAS | 103131-69-7 |
| Innehåll och lagring | Protect from light, stored under nitrogen∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Molekylvikt (g/mol) | 1172.38 g/mol |
| Produkttyp | Natural Products |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Room temperature |
| Löslighet | DMSO : 100 mg/mL (85.30 mM∣Need ultrasonic) |
| Synonym | Kinetensin (human) |