Läs mer
Lonza™ Kinetic-QCL Bulk kinetisk kromogen LAL-analys
Produktkod. 11600251
Change view
Produkttyp:
Kinetic-QCL Bulk kinetisk kromogen LAL-analys
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11600251 Kinetic-QCL Bulk kinetisk kromogen LAL-analys Varje
1 options
Produktkod. 11600251 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer K50643
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3695.00 SEK
    3114.65 SEK / Paket med 1
    Save 580.35 SEK
    15% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
En konfiguration av KQCL™ Kinetic Chromogenic LAL Endotoxin Detection Assay.
Denna bulkkit-konfiguration innehåller inte endotoxin och kräver att E50-643L beställs separat. Testning av specifika partier för att skapa större produktreserver är möjlig. Vänligen kontakta din lokala försäljningsrepresentant för mer information. Kinetic-QCL™ Det kinetiska kromogena LAL-testet är ett kvantitativt, kinetiskt test för att upptäcka gramnegativ bakteriell endotoxin. Ett prov blandas med det rekonstituerade LAL-reagenset i en 96-brunnsplatta och placeras i en inkubationsplattläsare som mäter absorption vid 405 nm. Reaktionen övervakas automatiskt över tid för att se till att en gul färg uppstår.
I närvaro av endotoxin börjar lysatet klyva det kromogena substratet, vilket gör att lösningen blir gul. Tiden som krävs för förändringen är omvänt proportionell mot mängden endotoxin som finns. Koncentrationen av okända prover kan sedan beräknas från en standardkurva. Det är den kromogena naturen hos Kinetic Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay som gör den till det mest lämpliga valet för testning av små volymer parenterala, vacciner, antibiotika och biologiska produkter. Kinetic-QCL™ Analysen påverkas mindre av inhibitoriska produkter som kan störa koagulationsmekanismen i turbidimetriska och gel-proppanalyser. Med ett känslighetsintervall på 0,005 EU/ml - 50,0 EU/ml är Kinetic Kinetic-QCL™ Chromogenic LAL Assay den mest känsliga av LAL-analyserna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Total analystid ∼1 timme.
Produkttyp Kinetic-QCL Bulk kinetisk kromogen LAL-analys