Läs mer
Lonza™ Kitet Kinetic-QCL™ med kromogen LAL-analys
Produktkod. 11600111
Change view
Kvantitet:
192 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11600111 192 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 11600111 Leverantör Lonza™ Leverantörsnummer 50650U
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35770.00 SEK
    28634.74 SEK / 1 uppsättningar
    Save 7135.26 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Detektion av gramnegativt bakteriellt endotoxin. Kitet Lonza Kinetic-QCL™ med kromogen LAL-analys är det mest känsliga av LAL-analyser.
  • Prov blandat med rekonstituerad LAL-reagens i 96-brunnars platta och placerad i inkubationsplattläsare
  • Absorbans vid 405 nm
  • Reaktionen övervakas över tid avseende utseende av gul färg
  • I närvaro av endotoxin kommer lysatet att klyva kromogent substrat, vilket gör att lösningen blir gul
  • Analysceritifkat tillhandahålls
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 192 tester
Känslighet 0,005 EU/ml till 50,0 EU/ml
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
Produkttyp Kitet Kinetic-QCL™ med kromogen LAL-analys