Läs mer
Kinetin,> 95 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11358969 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11358969 5 g 5g
11348969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11358969 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210211705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1390.00 SEK
    1320.33 SEK / 5g
    Save 69.67 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 525-79-1
Molekylformel C10H9N5O
Molekylvikt (g/mol) 215.216
InChI-nyckel QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC-namn N-(furan-2-ylmetyl)-7H-purin-6-amin
LEDER C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kinetin
Färg Vitt
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.2
Procent renhet >95%
Fysisk form Pulver