Läs mer
Kinetin, 99 %
Beskrivning
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Kinetin fungerar som växttillväxtaccelerator, auxin, växttillväxtregulator, växtcelldelningspromotor. Det fungerar också som celldelningsfaktor som finns i olika växtdelar och i jäst. En växttillväxtregulator. Ökar tillväxten av mikrobiella kulturer.
Löslighet
Lösligt i vatten (< 1 mg/ml) vid °25 C, ättiksyra (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) vid °25 C, etanol (< 1 mg/ml) °vid 25 C, 0,1 N natriumhydroxid (1 % vikt/volym), metanol (något), och utspädd vattenhaltig saltsyra eller natriumhydroxid (fritt).
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvara vid -20 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kinetin |
| Smältpunkt | ∽270 °C (dekomposition) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Kvantitet | 1 g |
| Beilstein | 21703 |
| Merck Index | 14,5311 |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten (<1 mg/ml) vid 25 °C, ättiksyra (49,00–51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) vid 25 °C, etanol (<1 mg/ml) vid 25 °C, 0,1 N natriumhydroxid (1% w/v), metanol (något) och utspädd vattenhaltig saltsyra eller natriumhydroxid (fritt). |
| Formel vikt | 215.22 |
| Procent renhet | 99% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.