Läs mer
Kinetin, 99%
Produktkod. 11474724
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474724 5 g 5g
11464724 1 g 1g
11484724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474724 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13720.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 525-79-1 | C10H9N5O | 215.216 g/mol
Kinetin fungerar som växttillväxtaccelerator, auxin, växttillväxtregulator, växtcelldelningspromotor. Det fungerar också som celldelningsfaktor som finns i olika växtdelar och i jäst. En växttillväxtregulator. Ökar tillväxten av mikrobiella kulturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Kinetin fungerar som växttillväxtaccelerator, auxin, växttillväxtregulator, växtcelldelningspromotor. Det fungerar också som celldelningsfaktor som finns i olika växtdelar och i jäst. En växttillväxtregulator. Ökar tillväxten av mikrobiella kulturer.
Löslighet
Lösligt i vatten (< 1 mg/ml) vid °25 C, ättiksyra (49,00-51,00 mg/ml), DMSO (43 mg/ml) vid °25 C, etanol (< 1 mg/ml) °vid 25 C, 0,1 N natriumhydroxid (1 % vikt/volym), metanol (något), och utspädd vattenhaltig saltsyra eller natriumhydroxid (fritt).
Anmärkningar
Skydda mot värme. Förvara vid -20 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 525-79-1
Molekylformel C10H9N5O
Molekylvikt (g/mol) 215.216
MDL-nummer MFCD00075757
InChI-nyckel QANMHLXAZMSUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym kinetin, 6-furfurylaminopurine, 6-furfurylamino purine, 6-furfuryladenine, n6-furfuryladenine, n-furfuryladenine, cytokinin, n-furan-2-ylmethyl-9h-purin-6-amine, n6-furfurylamino purine, adenine, n-furfuryl
PubChem CID 3830
ChEBI CHEBI:27407
IUPAC-namn N-(furan-2-ylmetyl)-7H-purin-6-amin
LEDER C1=COC(=C1)CNC2=NC=NC3=C2NC=N3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kinetin
Smältpunkt ∼270°C (decomposition)
Analysprocentintervall 99%
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 21703
Merck Index 14,5311
Löslighetsinformation Soluble in water (<1mg/ml) at 25°C,Acetic acid (49.00-51.00mg/ml),DMSO (43mg/ml) at 25°C,ethanol (<1mg/ml) at 25°C,0.1 N Sodium hydroxide (1% w/v),methanol (slightly),and dilute aqueous hydrochloric acid or sodium hydroxide (freely).
Formel vikt 215.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.