Läs mer
Kinetin riboside, MedChemExpress
Produktkod. 16424516
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16424516 100 mg
1 options
Produktkod. 16424516 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101055
MedChemExpress Kinetin riboside, a cytokinin analog, can induce apoptosis in cancer cells. It inhibits the proliferation of HCT-15 cells with an IC50 of 2.5 μM.
Kinetin riboside, a cytokinin analog, can induce apoptosis in cancer cells. It inhibits the proliferation of HCT-15 cells with an IC50 of 2.5 μM.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Kinetin riboside
CAS 4338-47-0
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H17N5O5
Kvantitet 100 mg
Synonym N6-Furfuryladenosine
Löslighetsinformation DMSO : 250 mg/mL (719.78 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCC4=CC=CO4)O1)O)O
Molekylvikt (g/mol) 347.33
Formel vikt 347.33
Procent renhet 99.01%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death