missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Kinetin Riboside, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Kinetin Riboside |
| CAS | 4338-47-0 |
| Molekylformel | C15 H17 N5 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17N5O5/c21-5-9-11(22)12(23)15(25-9)20-7-19-10-13(17-6-18-14(10)20)16-4-8-2-1-3-24-8/h1-3,6-7,9,11-12,15,21-23H,4-5H2,(H,16,17,18)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4occc4)ncnc23 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4S,5R)-2-[6-(furan-2-ylmethylamino)purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 347.33 |
| Formel vikt | 347.123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?