Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems
Produktkod. p-8929004 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
24 Kombinationshuvud
96 DW-huvud
96 Kombinationshuvud
96 PCR-huvud
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp unitSize
16592442 96 PCR-huvud -
16502452 96 Kombinationshuvud -
16512452 96 DW-huvud Varje
16522452 24 Kombinationshuvud -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16592442 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 5400910
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
KingFisher Apex Purification System är ett mångsidigt och användarvänligt instrument som använder magnetisk partikelbehandling för att automatisera reningen eller isoleringen av DNA, RNA, proteiner och celler från praktiskt taget alla källor.
KingFisher Apex Purification System är ett mångsidigt och användarvänligt instrument som använder magnetisk partikelbehandling för att automatisera reningen eller isoleringen av DNA, RNA, proteiner och celler från praktiskt taget alla källor. Den förflyttar magnetiska kulor, inte vätskor, genom huvudstegen i provberedningen: binda, tvätta och eluera. Denna process ger utmärkt kvalitet, reproducerbara resultat och minskar praktisk tid för provbearbetning.
  • Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
  • Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
  • Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
  • BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
  • Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
  • Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96 PCR-huvud
Provtyp Plasma, Blod, Urin, Saliv, Cellhomogenat, Vävnadshomogenat
Lämplig nedströmsanalys PCR/qPCR, Sekvensering, Mass Spec
Volym (metrisk) bearbetning 10 till 80μ l
Tallrikar per däck 8
Kapacitet 96 prover
Insamlingseffektivitet av partiklar >98 % med 2,8μ m partikelstorlek
Kylningstemperatur Ned till +40 °C
Visa Pekskärm (10 tum)
För användning med (applikation) Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik
Uppvärmningstemperatur +4 °C över omgivningstemperaturen upp till +100 °C
Magnetiska stavar 96
Partikelstorlek (metrisk) ca.> 1μ m
Prover per körning 96
Typ av magnethuvud 96 i en ram, utbytbar
UV-exponeringstid Upp till 23 timmar 59 min.
UV-lampa 2 pcs
Typ av tallrik 96 PCR-platta (halv/kantad)
Djup (engelska) 22 tum
Djup (metriskt) 56 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 46 cm
Vikt (engelska) 123 lb.
Vikt (metrisk) 56 kg
Bredd (engelska) 31 tum
Bredd (metrisk) 79 cm