Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems Produktkod.: 16502452
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems
Produktkod. 16502452 Handla allt Thermo Scientific Produkter
96 Combi head
Produkttyp:
24 Combi head
96 Combi head
96 DW head
96 PCR Head
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16502452
Brand: Thermo Scientific™ 5400920
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
KingFisher Apex Purification System är ett mångsidigt och användarvänligt instrument som använder magnetisk partikelbehandling för att automatisera reningen eller isoleringen av DNA, RNA, proteiner och celler från praktiskt taget alla källor.
KingFisher Apex Purification System är ett mångsidigt och användarvänligt instrument som använder magnetisk partikelbehandling för att automatisera reningen eller isoleringen av DNA, RNA, proteiner och celler från praktiskt taget alla källor. Den förflyttar magnetiska kulor, inte vätskor, genom huvudstegen i provberedningen: binda, tvätta och eluera. Denna process ger utmärkt kvalitet, reproducerbara resultat och minskar praktisk tid för provbearbetning.
  • Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
  • Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
  • Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
  • BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
  • Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
  • Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp 96 Combi head
Provtyp Plasma, Blod, Urin, Saliv, Cellhomogenat, Vävnadshomogenat
Lämplig nedströmsanalys PCR/qPCR, Sekvensering, Mass Spec
Volym (metrisk) bearbetning KF 96-platta 15 till 200μ l, 96 DW-platta 15 till 1000μ l, 96 förvaringsrör 30 till 200μ l
Tallrikar per däck 8
Formatera 96 brunnar
Kapacitet 96 prover/körning
Insamlingseffektivitet av partiklar >98 % med 2,8μ m partikelstorlek
Kylningstemperatur Ned till +4 °C
Visa Pekskärm (10 tum)
För användning med (applikation) Genomik och proteomik, målidentifiering, veterinära analyser, upptäckt av biomarkörer, kvalitetskontroll, kriminalteknik
Uppvärmningstemperatur +4 °C över omgivningstemperaturen upp till +100 °C
Magnetiska stavar 96
Partikelstorlek (metrisk) ca.> 1μ m
Prover per körning 96
Typ av magnethuvud 96 i en ram, utbytbar
UV-exponeringstid Max 23 timmar 59 min.
UV-lampa 2 pcs
Typ av tallrik 96 KF, 96 DW, 96 förvaringsrör
Djup (engelska) 22 tum
Djup (metriskt) 56 cm
Höjd (engelska) 18 tum
Höjd (metrisk) 46 cm
Vikt (engelska) 123 lb.
Vikt (metrisk) 56 kg
Bredd (engelska) 31 tum
Bredd (metrisk) 79 cm
Produkttitel
Thermo Scientific™ KingFisher Apex Purification Systems >