Beskrivning
KingFisher Apex Purification System är ett mångsidigt och användarvänligt instrument som använder magnetisk partikelbehandling för att automatisera reningen eller isoleringen av DNA, RNA, proteiner och celler från praktiskt taget alla källor. Den förflyttar magnetiska kulor, inte vätskor, genom huvudstegen i provberedningen: binda, tvätta och eluera. Denna process ger utmärkt kvalitet, reproducerbara resultat och minskar praktisk tid för provbearbetning.
- Användarvänligt provreningssystem med hög genomströmning för att automatisera DNA/RNA-, protein- och cellrening
- Ger mångsidig höghastighetsrening med reproducerbara resultat
- Lättanvänt gränssnitt med pekskärm som ger användaren möjlighet att kontrollera alla detaljer i tillämpningen och reningsprocessen
- BindIx PC-programvara för extra bekvämlighet
- Omfattande urval av validerade protokoll för olika typer av tillämpningar
- Molnbibliotek för snabb protokollhämtning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 24 Kombinationshuvud |
| Provtyp | Plasma, Blod, Urin, Saliv, Cellhomogenat, Vävnadshomogenat |
| Lämplig nedströmsanalys | PCR/qPCR, Sekvensering, Mass Spec |
| Volym (metrisk) bearbetning | 24 DW-platta 30 till 5000μ l, 24 förvaringsrör 200 till 1000μ l |
| Tallrikar per däck | 8 |
| Formatera | 24 brunnar |
| Kapacitet | 24 prover |
| Insamlingseffektivitet av partiklar | >98 % med 2,8μ m partikelstorlek |
| Kylningstemperatur | Ned till +4 °C |
| Visa | Pekskärm (10 tum) |
| Visa mer |