Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex Dx magnethuvuden
Produktkod. 17896398 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Formatera:
24 Djupbrunnsplatta
Apex Dx 96 Kombihuvud
Apex Dx 96 PCR-huvud
Apex Dx 96 djupbrunnsmunstycke
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Formatera
17896398 Apex Dx 96 PCR-huvud
17846588 24 Djupbrunnsplatta
17866438 Apex Dx 96 Kombihuvud
17836498 Apex Dx 96 djupbrunnsmunstycke
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17896398 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer B24079910
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
De Thermo Scientific KingFisher Apex Dx Purification Instrument möjliggör extraktion av nukleinsyror från mänskliga prover med ett litet, kompakt fotavtryck vilket gör det idealiskt för användning i diagnostiska och utvecklingsarbetsflöden.
KingFisher Apex Dx magnetiska huvuden är för användning med KingFisher Apex Dx reningsinstrument. Instrumentet rymmer två utbytbara magnethuvuden (det medföljer ett). De utbytbara huvudena och värmeblocken ger flexibilitet vid extraktion av nukleinsyror, proteiner och celler med ett litet, kompakt fotavtryck, vilket gör instrumentet idealiskt för användning i diagnostiska och utvecklingsarbetsflöden.
Med sin intuitiva programvara, automatiseringsmöjligheter och revolutionerande magnetisk partikelseparationsteknologi ger KingFisher Apex Dx Purification Instrument hög kvalitet, exceptionell tillförlitlighet och enastående run-to-run-reproducerbarhet för kliniker och analysutvecklare som söker en IVD-provberedningslösning för deras diagnostiska arbetsflöde.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Instrument för nukleinsyraextraktion och cellseparation
Provtyp Virala prover
Formatera Apex Dx 96 PCR-huvud
Disponibel Återanvändbar
Kvantitet 1 huvud
För in vitro diagnostisk användning.