Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plast för 96-brunnsformat
Produktkod. 15698465 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Endast KingFisher Duo Prime
Endast för användning med KingFisher Apex
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex och Presto
KingFisher Flex och Presto
KingFisher Flex, Duo Prime
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 40
Paket med 50
Produkttyp:
Elueringsremsa
Elueringsremsans lock
Kombinationspaket
Streckkodad kam
Tips Kam
Produktkod. 15698465
Brand: Thermo Scientific™ 97002820
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher förbrukningsvaror utformade speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Använd med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime och KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje KingFisher
Produkttyp Tip Comb and Deep-well Plate
För användning med (utrustning) KingFisher Flex och Presto
Antal Wells 96
Sterilitet Sterile
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.