Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plast för 96-brunnsformat
Produktkod. 17120069 Handla allt Thermo Scientific Produkter
För användning med (utrustning):
Endast KingFisher Duo Prime
Endast för användning med KingFisher Apex
KingFisher Apex
KingFisher Duo Prime, Flex och Presto
KingFisher Flex och Presto
KingFisher Flex, Duo Prime
Produkttyp:
Barcoded Tip Comb
Combi Pack
Elution Strip
Elution Strip Cap
Tip Comb and Plate
Tips Kam
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 40
Paket med 50
Produktkod. 17120069
Brand: Thermo Scientific™ 95040450B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher förbrukningsvaror utformade speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Använd med:
Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime och KingFisher Presto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Streckkod Includes Barcode
Produkttyp Deep-well Plate
För användning med (utrustning) Endast för användning med KingFisher Apex
Antal Wells 96
Kvantitet 50/Cs.
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.