Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Plast för 96-brunnsformat
Produktkod. 17170069 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Elueringsremsa
Elueringsremsans lock
Kombinationspaket
Streckkodad kam
Tips Kam
För användning med (utrustning):
Endast KingFisher Duo Prime
Endast för användning med KingFisher Apex
KingFisher Apex
KingFisher Flex och Presto
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 40
Paket med 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
17170069 Streckkodad kam KingFisher Apex Paket med 100
16542452 Tips Kam Endast för användning med KingFisher Apex -
11744978 Tips Kam KingFisher Flex och Presto -
12693116 Tips Kam Endast KingFisher Duo Prime Paket med 50
12633116 Elueringsremsa Endast KingFisher Duo Prime Paket med 40
15357317 Elueringsremsans lock Endast KingFisher Duo Prime Paket med 40
11680243 Kombinationspaket Endast KingFisher Duo Prime -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 17170069 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 97002534B
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 05-01-2027
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher-förbrukningsvaror som är speciellt designade för användning med KingFisher Apex, KingFisher Flex, Duo Prime och Presto instrument.
Optimera din prestanda med Thermo Scientific™ KingFisher Plastics utformad speciellt för användning med KingFisher Flex, Duo Prime, Presto och Apex-instrument. KingFisher-instrumenten använder engångsplastplattor av plast och spetskammar av polypropen, som är idealiska för magnetisk partikelbearbetning på grund av deras låga bindningsaffinitet för biomolekyler. Både utbytet och kvaliteten på det isolerade proteinet eller nukleinsyran förbättras avsevärt med speciella plattor och spetskammar utformade för KingFisher-system.
Använd med: Thermo Scientific™ KingFisher-instrument, inklusive KingFisher Apex, KingFisher Flex, KingFisher Duo Prime och KingFisher Presto.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Streckkodad kam
Beskrivning KingFisher 96 Djupbrunnsspetskam, streckkodad
För användning med (utrustning) KingFisher Apex
Produktlinje KingFisher
Kvantitet 100/Cs.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.